Imprimer
Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
OR55651-100G OR55651-500G
APOSOR55651-100GEA 21.9 EUR
APOSOR55651-100G APOSOR55651-500G
Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine
Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine
Formule: C₉H₂₃N₃
Poids moléculaire: 173.30 g/mol
Point d'ébullition: 198 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014876
Numéro CAS: 3030-47-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1 II