Imprimer
Acide 5-hydroxynicotinique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 5-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid
OR5565-25G OR5565-5G
APOSOR5565-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5565-25G APOSOR5565-5G
Acide 5-hydroxynicotinique 97%
Acide 5-hydroxynicotinique
Formule: C₆H₅NO₃
Point de fusion: 300…304 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129117
Numéro CAS: 27828-71-3