Imprimer

3-Chloro-4-(2-pyridylmethoxy)aniline 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 3-Chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)aniline

OR55641-100G OR55641-25G
APOSOR55641-100GEA 261 EUR
APOSOR55641-100G APOSOR55641-25G
3-Chloro-4-(2-pyridylmethoxy)aniline 97%
3-Chloro-4-(2-pyridylmethoxy)aniline
Formule: C₁₂H₁₁ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08699389
Numéro CAS: 524955-09-7

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR