Imprimer
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR55636-1G OR55636-250MG
APOSOR55636-1GEA 357 EUR
APOSOR55636-1G APOSOR55636-250MG
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Formule: C₆H₆BrClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03421486
Numéro CAS: 1006471-24-4
UN: 3261
ADR: 8,III