Imprimer
4-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55606-1G OR55606-250MG
APOSOR55606-1GEA 229 EUR
APOSOR55606-1G APOSOR55606-250MG
4-Bromo-5-chloro-1H-indazole
4-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrClN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12828060
Numéro CAS: 1056264-74-4