Imprimer
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55605-1G OR55605-250MG OR55605-5G
APOSOR55605-1GEA 49.3 EUR
APOSOR55605-1G APOSOR55605-250MG APOSOR55605-5G
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrClN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11007933
Numéro CAS: 1082041-90-4