Imprimer
2-Bromo-4-méthoxybenzoate de methyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-4-methoxybenzoate
OR55591-1G OR55591-5G OR55591-10G
APOSOR55591-1GEA 24.8 EUR
APOSOR55591-1G APOSOR55591-5G APOSOR55591-10G
2-Bromo-4-méthoxybenzoate de methyle
2-Bromo-4-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₉BrO₃
Point de fusion: 25…26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026001
Numéro CAS: 17100-65-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III