Imprimer
(4-Methoxybenzyl)hydrazine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55590-100G OR55590-25G OR55590-5G
APOSOR55590-100GEA 109 EUR
APOSOR55590-100G APOSOR55590-25G APOSOR55590-5G
(4-Methoxybenzyl)hydrazine hydrochloride 97%
(4-Methoxybenzyl)hydrazine hydrochloride
Formule: C₈H₁₃ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01722406
Numéro CAS: 2011-48-5