Imprimer
1-tert-Butylimidazole 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55585-25G OR55585-5G
APOSOR55585-25GEA 350 EUR
APOSOR55585-25G APOSOR55585-5G
1-tert-Butylimidazole 98+%
1-tert-Butylimidazole
Formule: C₇H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19441219
Numéro CAS: 45676-04-8