Imprimer
2-[(2,6-Dichloropyridin-4-yl)thio]acetic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR5558-1G OR5558-5G OR5558-25G
APOSOR5558-1GEA 208 EUR
APOSOR5558-1G APOSOR5558-5G APOSOR5558-25G
2-[(2,6-Dichloropyridin-4-yl)thio]acetic acid 95+%
2-[(2,6-Dichloropyridin-4-yl)thio]acetic acid
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂S
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319299
Numéro CAS: 80542-50-3