Imprimer
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR55573-25G OR55573-5G OR55573-100G
APOSOR55573-25GEA 143 EUR
APOSOR55573-25G APOSOR55573-5G APOSOR55573-100G
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide
Formule: C₄H₈BrNO
Poids moléculaire: 166.02 g/mol
Point d'ébullition: 63…65 °C/1mmHg
Densité: 1.5412 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12026683
Numéro CAS: 5468-77-9
UN: 2735
ADR: 8 III