5-Bromo-4-methoxy-2-nitroaniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₇BrN₂O₃ Poids moléculaire: 247.0461 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00031127 Numéro CAS: 6943-69-7 |