Imprimer
4-Methoxycarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR5549-1G OR5549-5G
APOSOR5549-1GEA 127 EUR
APOSOR5549-1G APOSOR5549-5G
4-Methoxycarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-Methoxycarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₈BClO₄
Poids moléculaire: 296.56 g/mol
Point de fusion: 48…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659928
Numéro CAS: 334018-52-9