Imprimer
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-Iodo-5-methylbenzoate
OR55475-25G OR55475-5G
APOSOR55475-25GEA 271 EUR
APOSOR55475-25G APOSOR55475-5G
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate 97%
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate
Formule: C₉H₉IO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198129
Numéro CAS: 103440-52-4