Imprimer
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid, dehydrate, N-BOC protected
OR5544-1G OR5544-250MG
APOSOR5544-1GEA 432 EUR
APOSOR5544-1G APOSOR5544-250MG
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester 98%
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester
Formule: C₁₂H₁₆BNO₄
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659853
Numéro CAS: 850568-79-5