Imprimer
(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55409-1G OR55409-25G OR55409-5G
APOSOR55409-1GEA 21.5 EUR
APOSOR55409-1G APOSOR55409-25G APOSOR55409-5G
(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate 97%
(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066526
Numéro CAS: 60456-21-5