Acide 2,2'-oxydiacétique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,2'-Oxydiacetic acid
Formule:
C₄H₆O₅ Poids moléculaire: 134.09 g/mol Point de fusion: 140…145 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004309 Numéro CAS: 110-99-6 |