Imprimer
6-Nitroanthranilic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55396-1G OR55396-25G OR55396-5G
APOSOR55396-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55396-1G APOSOR55396-25G APOSOR55396-5G
6-Nitroanthranilic acid
6-Nitroanthranilic acid
Formule: C₇H₆N₂O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00034785
Numéro CAS: 50573-74-5