Imprimer
[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR5536-1G OR5536-5G
APOSOR5536-1GEA 286 EUR
APOSOR5536-1G APOSOR5536-5G
[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid, grade Technique
[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid
Formule: C₈H₇ClO₄S
Point de fusion: 125…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094677
Numéro CAS: 22958-99-2
UN: 3261
ADR: 8,III