Imprimer
Quinoline-N-oxide hydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Quinoline 1-oxide hydrate
OR55323-25G OR55323-5G
APOSOR55323-25GEA 292 EUR
APOSOR55323-25G APOSOR55323-5G
Quinoline-N-oxide hydrate
Quinoline-N-oxide hydrate
Formule: C₉H₇NO·xH₂O
Point de fusion: 52…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149472
Numéro CAS: 64201-64-5