Imprimer
3-Chloro-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
OR5532-1G OR5532-5G
APOSOR5532-1GEA 97.3 EUR
APOSOR5532-1G APOSOR5532-5G
3-Chloro-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-Chloro-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BClO₄
Point de fusion: 122…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659875
Numéro CAS: 850568-11-5