1-Bromo-2-butyne 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₅Br Point d'ébullition: 123…125 °C Densité: 1,519 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 36 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00190233 Numéro CAS: 3355-28-0 UN: 1993 ADR: 3,III |