Imprimer
Ethyl 2,4,6-trimethylphenyl-acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl mesitylacetate
OR55298-10G OR55298-2G
APOSOR55298-10GEA 292 EUR
APOSOR55298-10G APOSOR55298-2G
Ethyl 2,4,6-trimethylphenyl-acetate
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate
Formule: C₁₃H₁₈O₂
Poids moléculaire: 206.285 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051916
Numéro CAS: 5460-08-2