Imprimer
2-Aminoadamantane-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55295-250MG OR55295-1G
APOSOR55295-250MGEA 71.2 EUR
APOSOR55295-250MG APOSOR55295-1G
2-Aminoadamantane-2-carboxylic acid
2-Aminoadamantane-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264341
Numéro CAS: 42381-05-5