Imprimer
Benzène-1,3-dithiol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR55264-1G OR55264-5G
APOSOR55264-1GEA 95.7 EUR
APOSOR55264-1G APOSOR55264-5G
Benzène-1,3-dithiol
Benzène-1,3-dithiol
Formule: C₆H₆S₂
Point d'ébullition: 244 °C
Point de fusion: 24…25 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004842
Numéro CAS: 626-04-0