Imprimer
1-Dodécyne
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR5525-25G OR5525-5G
APOSOR5525-25GEA 348 EUR
APOSOR5525-25G APOSOR5525-5G
1-Dodécyne
1-Dodécyne
Formule: C₁₂H₂₂
Point d'ébullition: 215 °C
Point de fusion: –19 °C
Densité: 0,778 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008960
Numéro CAS: 765-03-7