Imprimer
7-Octenoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Oct-7-enoic acid
OR55219-1G OR55219-5G
APOSOR55219-1GEA 96.3 EUR
APOSOR55219-1G APOSOR55219-5G
7-Octenoic acid
7-Octenoic acid
Formule: C₈H₁₄O₂
Densité: 0,925 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258724
Numéro CAS: 18719-24-9
UN: 3265
ADR: 8,III