Éther méthylique cyclopentyle 99% stabilisé
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₁₂O Point d'ébullition: 106 °C Point de fusion: –134 °C Densité: 0,86 g/cm³ (25 °C) Point éclair: –1 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08276401 Numéro CAS: 5614-37-9 UN: 3271 ADR: 3,II |