Imprimer
Acide docosanedioïque 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55199-1G OR55199-5G
APOSOR55199-1GEA 0 EUR
APOSOR55199-1G APOSOR55199-5G
Acide docosanedioïque 95+%
Acide docosanedioïque
Formule: C₂₂H₄₂O₄
Point de fusion: 119…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002806
Numéro CAS: 505-56-6