Imprimer
Acide trans-p-Coumarique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55198-100G OR55198-25G OR55198-5G
APOSOR55198-100GEA 213 EUR
APOSOR55198-100G APOSOR55198-25G APOSOR55198-5G
Acide trans-p-Coumarique
Acide trans-p-Coumarique
Formule: C₉H₈O₃
Point de fusion: 214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004399
Numéro CAS: 501-98-4