Imprimer
2-Bromo-6-nitrobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55195-1G OR55195-5G
APOSOR55195-1GEA 31.9 EUR
APOSOR55195-1G APOSOR55195-5G
2-Bromo-6-nitrobenzoic acid
2-Bromo-6-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrNO₄
Point de fusion: 177…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13688997
Numéro CAS: 38876-67-4