Imprimer
Diethylene glycol monobenzyl ether 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethanol, 2-(2-(Benzyloxy)ethoxy)ethanol
OR55194-100G OR55194-1KG OR55194-500G
APOSOR55194-100GEA 94.8 EUR
APOSOR55194-100G APOSOR55194-1KG APOSOR55194-500G
Diethylene glycol monobenzyl ether 98%
Diethylene glycol monobenzyl ether
Formule: C₁₁H₁₆O₃
Densité: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00029649
Numéro CAS: 2050-25-1