Imprimer
Boc-L-β-homovaline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55192-1G OR55192-5G
APOSOR55192-1GEA 0 EUR
APOSOR55192-1G APOSOR55192-5G
Boc-L-β-homovaline 98%
Boc-L-beta-homovaline
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
Point de fusion: 115…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076232
Numéro CAS: 183990-64-9