4-Pentyne-1-ol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₈O Point d'ébullition: 154…155 °C Densité: 0,904 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 62 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002974 Numéro CAS: 5390-04-5 EINECS: 226-383-6 |