Imprimer
5-Bromo-1,3-benzodioxole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
OR55178-100G OR55178-500G
APOSOR55178-100GEA 36.4 EUR
APOSOR55178-100G APOSOR55178-500G
5-Bromo-1,3-benzodioxole 95%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅BrO₂
Point d'ébullition: 85…86 °C/1mmHg
Densité: 1,669 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005821
Numéro CAS: 2635-13-4