Imprimer
4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR55157-1G OR55157-5G OR55157-25G
APOSOR55157-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55157-1G APOSOR55157-5G APOSOR55157-25G
4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₈H₇NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017020
Numéro CAS: 2450-26-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III