Cyanoacétate de tert-butyle
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 67…68 °C Densité: 0,987 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 119 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001938 Numéro CAS: 1116-98-9 EINECS: 214-243-7 |