Imprimer
2,4-Dichloro-3-nitrophénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5510-100MG OR5510-1G OR5510-250MG
APOSOR5510-100MGEA 58.2 EUR
APOSOR5510-100MG APOSOR5510-1G APOSOR5510-250MG
2,4-Dichloro-3-nitrophénol
2,4-Dichloro-3-nitrophénol
Formule: C₆H₃Cl₂NO₃
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08059572
Numéro CAS: 38902-87-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III