Imprimer
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55064-5G OR55064-25G
APOSOR55064-5GEA 26.1 EUR
APOSOR55064-5G APOSOR55064-25G
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₂O₅
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00449457
Numéro CAS: 53662-83-2