Imprimer
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-2-Chloro-1-phenylethanol, (S)-(+)-alpha-(Chloromethyl)benzyl alcohol
OR55062-1G OR55062-250MG
APOSOR55062-1GEA 79.9 EUR
APOSOR55062-1G APOSOR55062-250MG
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Formule: C₈H₉ClO
Poids moléculaire: 156.61 g/mol
Densité: 1.185 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077692
Numéro CAS: 70111-05-6