Imprimer
2-Chloromethyl-5-methylpyrimidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55033-1G OR55033-250MG
APOSOR55033-1GEA 481 EUR
APOSOR55033-1G APOSOR55033-250MG
2-Chloromethyl-5-methylpyrimidine hydrochloride
2-Chloromethyl-5-methylpyrimidine hydrochloride
Formule: C₆H₈Cl₂N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22196490
Numéro CAS: 1384430-75-4