Imprimer
2-Chloro-5-nitrotoluène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Chloro-2-methyl-4-nitrobenzene
OR5503-25G OR5503-500G
APOSOR5503-25GEA 0 EUR
APOSOR5503-25G APOSOR5503-500G
2-Chloro-5-nitrotoluène
2-Chloro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 94…96 °C/4mmHg
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041430
Numéro CAS: 13290-74-9