Acide laurique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide dodécanoïque
Formule:
C₁₂H₂₄O₂ Poids moléculaire: 200.32 g/mol Point d'ébullition: 225 °C/100mmHg Point de fusion: 44…46 °C Densité: 0.883 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 160–165 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002736 Numéro CAS: 143-07-7 EINECS: 205-582-1 Indice Merck: 13,05400 |