Imprimer
Pentan-3-ylhydrazine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR55003-1G OR55003-5G
APOSOR55003-1GEA 176 EUR
APOSOR55003-1G APOSOR55003-5G
Pentan-3-ylhydrazine dihydrochloride
Pentan-3-ylhydrazine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₄N₂
Point de fusion: 60…80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12401615
Numéro CAS: 1211764-55-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III