7-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₇N₃ Point de fusion: 139…141 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11052644 Numéro CAS: 421595-81-5 |