trans-1,4-Diaminocyclohexane 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₁₄N₂ Point d'ébullition: 197 °C Point de fusion: 68…72 °C Point éclair: 71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075174 Numéro CAS: 2615-25-0 UN: 3259 ADR: 8,II |