Imprimer
4-Bromo-1,2-dichlorobenzène 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
OR5488-100G OR5488-250G OR5488-25G OR5488-500G
APOSOR5488-100GEA 24.8 EUR
APOSOR5488-100G APOSOR5488-250G APOSOR5488-25G APOSOR5488-500G
4-Bromo-1,2-dichlorobenzène 98+%
4-Bromo-1,2-dichlorobenzène
Formule: C₆H₃BrCl₂
Poids moléculaire: 225.9 g/mol
Point d'ébullition: 140…142 °C/30mmHg
Point de fusion: 22…25 °C
Densité: 1.781 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040849
Numéro CAS: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6