Imprimer
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5478-1G OR5478-250MG
APOSOR5478-1GEA 0 EUR
APOSOR5478-1G APOSOR5478-250MG
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline
Formule: C₁₂H₁₃N₃O₂
Point de fusion: 100…101 °C
Numéro MDL: MFCD01319521
Numéro CAS: 387350-84-7