Imprimer
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5476-100G OR5476-25G OR5476-5G
APOSOR5476-100GEA 386 EUR
APOSOR5476-100G APOSOR5476-25G APOSOR5476-5G
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 97%
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₈O₄S
Point de fusion: 230…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216488
Numéro CAS: 5345-27-7