Imprimer
Furosemide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR5475-100G OR5475-25G OR5475-5G
APOSOR5475-100GEA 201 EUR
APOSOR5475-100G APOSOR5475-25G APOSOR5475-5G
Furosemide
Furosemide
Formule: C₁₂H₁₁ClN₂O₅S
Point de fusion: 220 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010549
Numéro CAS: 54-31-9
EINECS: 200-203-6